Merck
594369
Sigma-Aldrich
3-(Benzyloxy)phenylboronic acid pinacol ester
97%
別名:
2-(3-Benzyloxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Benzyloxyphenylboronic acid pinacol ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H23BO3
CAS番号:
分子量:
310.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
58-62 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(OCc3ccccc3)c2
InChI
1S/C19H23BO3/c1-18(2)19(3,4)23-20(22-18)16-11-8-12-17(13-16)21-14-15-9-6-5-7-10-15/h5-13H,14H2,1-4H3
InChI Key
CMBBWFXLHUITFS-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
594369-BULK:
594369-5G:
594369-1G:
594369-VAR:
試験成績書(COA)