Merck
592013
Sigma-Aldrich
4-フェノキシフェニルアセトニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5OC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5810 (lit.)
bp
360-361 °C (lit.)
密度
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CCc1ccc(Oc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C14H11NO/c15-11-10-12-6-8-14(9-7-12)16-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10H2
InChI Key
PCOVIPKFOQOPEH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
592013-BULK:
592013-1G:4548173240954
592013-5G:4548173240947
592013-VAR:
試験成績書(COA)