Merck
587451
Sigma-Aldrich
Potassium hexahydroxoplatinate
99.95% trace metals basis
別名:
白金酸二カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Pt(OH)6
CAS番号:
分子量:
375.32
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.95% trace metals basis
mp
150 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)