アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
不純物
≤100 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
[La+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/La.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChI Key
MXLPYXTVXABWIU-UHFFFAOYSA-K
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
587176-BULK:
587176-VAR:
587176-5G:
587176-25G:
資料
太陽電池研究分野におけるスペクトルの変換は新しい概念であり、太陽電池の効率が著しく向上する可能性を持っています。ランタノイドイオンは、スペクトル変換の理想的な候補材です。
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.