Merck
579823
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-ニトロ安息香酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
215.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
48-52 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)c1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI Key
JGBJHRKCUKTQOE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
579823-VAR:
579823-BULK:
579823-25G:
579823-5G:
試験成績書(COA)