Merck
574252
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium tetrachlorocobaltate(II)
≥99.5%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H40Cl4CoN2
CAS番号:
分子量:
461.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.5%
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cobalt
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Co--](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/2C8H20N.4ClH.Co/c2*1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;;;/h2*5-8H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI Key
OWBMPSATBZDCOA-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
574252-BULK:
574252-5G:
574252-VAR:
574252-25G:
試験成績書(COA)