Merck
571989
Sigma-Aldrich
Cyclododecyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H23NCO
CAS番号:
分子量:
209.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4860 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
密度
0.960 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=NC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H23NO/c15-12-14-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13H,1-11H2
InChI Key
GTFYIRDGTIUCAE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
571989-BULK:
571989-5G:
571989-1G:
571989-VAR:
試験成績書(COA)