Merck
571865
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylethyl isocyanate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5790 (lit.)
bp
325-330 °C/760 mmHg (lit.)
密度
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=NCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11H2
InChI Key
SANCUGBZSMVASH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
571865-BULK:
571865-1G:
571865-VAR:
試験成績書(COA)