Merck
564060
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-イソプロポキシフェニルボロン酸
別名:
3-フルオロ-4-イソプロポキシベンゼンボロン酸, [3-フルオロ-4-(1-メチルエトキシ)フェニル]ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BFO3
CAS番号:
分子量:
198.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
112-117 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)Oc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C9H12BFO3/c1-6(2)14-9-4-3-7(10(12)13)5-8(9)11/h3-6,12-13H,1-2H3
InChI Key
XZQQJUVWZYJYPN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • アザキサンテン系の選択的グルココルチコイド受容体調節因子の合成
  • 経口、静脈抗血栓剤の合成のための鈴木およびStilleカップリング
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564060-5G:
564060-BULK:
564060-1G:
564060-VAR:
試験成績書(COA)