Merck
561312
Sigma-Aldrich
3-Chlorocarbonyl-1-methanesulfonyl-2-imidazolidinone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOC3N2H4OSO2CH3
CAS番号:
分子量:
226.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
168-173 °C (lit.)
SMILES記法
CS(=O)(=O)N1CCN(C(Cl)=O)C1=O
InChI
1S/C5H7ClN2O4S/c1-13(11,12)8-3-2-7(4(6)9)5(8)10/h2-3H2,1H3
InChI Key
ZWTPALHHEULAPI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
561312-BULK:
561312-25G:
561312-5G:
561312-VAR:
試験成績書(COA)