Merck
560081
Sigma-Aldrich
9,9-Di-(2′-ethylhexyl)-2,7-dibromofluorene
98%
別名:
2,7-Dibromo-9,9-bis(2-ethylhexyl)-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-bis(2-ethylhexyl)fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-2-ethylhexylfluorene, 9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-dibromofluorene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H40Br2
CAS番号:
分子量:
548.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5720 (lit.)
密度
1.230 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCC(CC)CC1(CC(CC)CCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C29H40Br2/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30)13-15-25(27)26-16-14-24(31)18-28(26)29/h13-18,21-22H,5-12,19-20H2,1-4H3
InChI Key
WSBUZOZAKDVRTK-UHFFFAOYSA-N
詳細
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
560081-5G:
560081-25G:
560081-VAR:
560081-BULK:
試験成績書(COA)