Merck
559962
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ-2,4,5-トリフルオロ安息香酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6HF3OHCOOH
CAS番号:
分子量:
192.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
143-147 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)c(F)c(O)c1F
InChI
1S/C7H3F3O3/c8-3-1-2(7(12)13)4(9)6(11)5(3)10/h1,11H,(H,12,13)
InChI Key
YYAFUGSJSHXYNK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Hydroxy-2,4,5-trifluorobenzoic acid may be used to synthesize methyl 3-methoxy-2,4,5-trifluorobenzoate and ethyl 3-ethoxy-2,4,5-trifluorobenzoate.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559962-VAR:
559962-1G:
559962-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The synthesis, structure-activity, and structure-side effect relationships of a series of 8-alkoxy-and 5-amino-8-alkoxyquinolone antibacterial agents.
Sanchez JP, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 38(22), 4478-4487 (1995)