Merck
558826
Sigma-Aldrich
1,4-Butanedithiol diacetate
97%
別名:
1,4-Bis-acetylsulfanylbutane, Thioacetic acid S-(4-acetylsulfanylbutyl)ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(O)S(CH2)4SC(O)CH3
CAS番号:
分子量:
206.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
284-285 °C (lit.)
密度
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)SCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2S2/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
MEQLOUCDKZRWAO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
558826-1G:
558826-BULK:
558826-VAR:
558826-5G:
試験成績書(COA)