Merck
55761
Sigma-Aldrich
(Hydroxymethyl)polystyrene
200-500 mesh, extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
別名:
Benzyl alcohol polymer-bound, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, hydroxymethylated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
標識化の程度
~1.1 mmol/g loading
マトリックス
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-500 mesh
官能基
alcohol
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
55761-VAR:
55761-10G:
55761-BULK:
55761-50G:
試験成績書(COA)