Merck
557560
Sigma-Aldrich
Ethyl phenyl sulfone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
170.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
35-40 °C (lit.)
SMILES記法
CCS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2S/c1-2-11(9,10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
VBQUDDWATQWCPP-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
Density of ethyl phenyl sulfone is 1.1410g/cm3 at 20°C.[1]
アプリケーション
Ethyl phenyl sulfone may be used in the preparation of (±)-α-multistriatin.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
557560-5G:
557560-BULK:
557560-VAR:
557560-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 197-197 (2015)
Highly stereoselective synthesis of (?)-a-multistriatin.
Bartlett PA and Myerson J.
The Journal of Organic Chemistry, 44(10), 1625-1627 (1979)