Merck
556203
Sigma-Aldrich
チタニルフタロシアニン
γ-modification
別名:
α-Titanyl phthalocyanine, Iodide ionophore IV, Oxytitanium phthalocyanine, Titanyl phthalocyanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H16N8OTi
CAS番号:
分子量:
576.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
395.1 °C (dec.) (lit.)
λmax
692 nm in chlorobenzene
SMILES記法
O=[Ti]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.O.Ti/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;;/h1-16H;;/q-2;;+2
InChI Key
SJHHDDDGXWOYOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
電子写真用増感剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
556203-BULK:
556203-250MG:
556203-1G:
556203-VAR:
試験成績書(COA)