Merck
555134
Sigma-Aldrich
[1,1'-ビス(ジフェニルホスフィノ)フェロセン]ジクロロコバルト(II)
97%
別名:
Co(dppf)Cl2, ジクロロ[フェロセン-1,1'-ジイルビス(ジフェニルホスフィン-P)]コバルト(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2Co(P(C6H5)2C5H4)2Fe
CAS番号:
分子量:
684.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
224 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Fe].Cl[Co]Cl.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.2ClH.Co.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;;;;/h2*1-14H;2*1H;;/q;;;;+2;/p-2
InChI Key
GODCBYSHZAJJDR-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
コバルト(0)およびニッケル(0)のホモレプチック錯体の合成のための反応剤
6-ハロ-1-ヘキセン誘導体のHeck型反応のための触媒
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
555134-VAR:
555134-1G:
555134-5G:
555134-BULK:
試験成績書(COA)