Merck
554235
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)SO2Cl
CAS番号:
分子量:
273.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
63-66 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(Br)ccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3BrClFO2S/c7-4-1-2-6(5(9)3-4)12(8,10)11/h1-3H
InChI Key
XNYBZLRIUHNRQY-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride participates in the generation of tricyclic benzothiadiazepine-1,1-dioxde via pairing reactions with (S)-prolinol.
アプリケーション
4-Bromo-2-fluorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize (E)-4-bromo-2-fluoro-1-styrylbenzene.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
554235-VAR:
554235-BULK:
554235-5G:
554235-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Palladium-Catalysed Desulfitative Heck Reaction Tolerant to Aryl Carbon?Halogen Bonds for Access to (Poly) halo-Substituted Stilbene or Cinnamate Derivatives.
Skhiri A, et al.
Synthesis (2016)
Reaction Pairing: A Diversity-Oriented Synthesis Strategy for the Synthesis of Diverse Benzofused Sultams.
Samarakoon TB, et al.
Organic Letters, 13(19), 5148-5148 (2011)