Merck
551163
Sigma-Aldrich
Diethyl (2-cyanoethyl)phosphonate
95%
別名:
3-(ジエチルホスホノ)プロピオニトリル, NSC 43781, NSC 74863
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NC(CH2)2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
191.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
110 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(=O)(CCC#N)OCC
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)7-5-6-8/h3-5,7H2,1-2H3
InChI Key
LDOZIDLMPNCNDI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • アルキンのヘテロ原子指向アルキルシアノ化
  • 炭素‐亜リン酸リアーゼの蛍光基質として使用
  • マイクロ波を用いるリン酸エステル、ホスホン酸エステル、およびホルホルアミドエステルの開裂
  • HIV-1抗ウイルス剤の合成のためのアミノ化および立体選択的オレフィン化
以下の合成の反応物質です。
  • 塩基触媒による立体特異的anti‐Markovnikov付加反応剤
  • 抗ホスホリパーゼA2活性を有する親油性オキソアミド
  • 筋肉のトリオースリン酸イソメラーゼ阻害剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
551163-BULK:
551163-1G:4548173169088
551163-VAR:
551163-5G:4548173169095