Merck
546798
Sigma-Aldrich
2,7-ジヨード-9,9-ジオクチル-9H-フルオレン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H40I2
CAS番号:
分子量:
642.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
55-57 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C29H40I2/c1-3-5-7-9-11-13-19-29(20-14-12-10-8-6-4-2)27-21-23(30)15-17-25(27)26-18-16-24(31)22-28(26)29/h15-18,21-22H,3-14,19-20H2,1-2H3
InChI Key
AZXJTFHMYPUMPP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
546798-VAR:
546798-500MG:4548173994819
546798-BULK:
試験成績書(COA)