Merck
544213
Sigma-Aldrich
1,4-ジエトキシベンゼン
97%
別名:
ヒドロキノンジエチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2C6H4
CAS番号:
分子量:
166.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
69-72 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc(OCC)cc1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karen A Nolan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(24), 6246-6254 (2006-10-03)
From in silico docking and COMPARE analysis, novel inhibitors of human NAD(P)H quinone oxidoreductase (NQO1) have been identified from the NCI compound database, the most potent of which has an observed IC(50) of 0.7muM. The inhibitors exhibit a diverse range