Merck
54114
Sigma-Aldrich
Allyltris(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)stannane
~90%
別名:
Allyltris(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)allyltin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H17F39Sn
CAS番号:
分子量:
1201.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
~90%
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CC=C
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,127