Merck
539554
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-fluorobenzoyl chloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)COCl
CAS番号:
分子量:
193.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5370 (lit.)
bp
202-203 °C (lit.)
密度
1.451 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1c(Cl)cccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-1-2-4(6(5)10)7(9)11/h1-3H
InChI Key
VBYJOUAMJITBNL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
129.9 °F - closed cup
引火点(℃)
54.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
539554-1G:
539554-VAR:
539554-BULK:
試験成績書(COA)