Merck
538434
Sigma-Aldrich
6-Fluoro-2-methylbenzoxazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6FNO
CAS番号:
分子量:
151.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1nc2ccc(F)cc2o1
InChI
1S/C8H6FNO/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3
InChI Key
NRNWPKNYPQHWPG-UHFFFAOYSA-N
詳細
保存中に黒く変色することがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.0 °F - closed cup
引火点(℃)
87.78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
538434-1G:
538434-VAR:
538434-BULK:
試験成績書(COA)