蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
66 mmHg ( 4.4 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
384 °F
expl. lim.
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
屈折率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
溶解性
60 g/L at 25 °C
密度
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI Key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- N-cyclohrxyl-α-dimethylaminoisovalerarnide
- N′-cyclohexyl-N,N-dimethyl-α-dimethylaminoisovaleramidine
- α-acetoxy-N-cyclohexylisovaleramide
- acetic anhydride
- N-cyclohexyl-a-formyloxyisovaleramide
- cyclic carbonates
- hydroxypivaldehyde, which is useful for the preparation of neopentyl glycol (NPG)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-11.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-24 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
538205-4L:
538205-BULK:
538205-2L:
538205-VAR:
538205-1L:
538205-100ML:
試験成績書(COA)