Merck
536075
Sigma-Aldrich
5-Ethoxy-2-mercaptobenzimidazole
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10N2OS
CAS番号:
分子量:
194.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
252-256 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)11-9(13)10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11,13)
InChI Key
WUSCBOFBIYZVCQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536075-VAR:
536075-BULK:
536075-5G:
536075-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)