Merck
535486
Sigma-Aldrich
1,7-ジヒドロキシナフタレン
97%
別名:
1,7-ナフタレンジオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(OH)2
CAS番号:
分子量:
160.17
Beilstein:
1908499
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
180-184 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2cccc(O)c2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h1-6,11-12H
InChI Key
ZUVBIBLYOCVYJU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
485.6 °F - closed cup
引火点(℃)
252 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
535486-5G:
535486-VAR:
535486-BULK:
535486-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Anna Klimek-Turek et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(21) (2020-11-04)
In this manuscript, the retention of aromatic hydrocarbons with polar groups has been compared for systems with various nonpolar columns of the types from C3 to C18 and different mobile phases composed of methanol, acetonitrile, or tetrahydrofuran as modifiers. The
Mårten Jacobsson et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(6), 1932-1938 (2006-03-17)
The antiproliferative activity of the 14 isomeric monoxylosylated dihydroxynaphthalenes has been tested in vitro toward normal HFL-1 and 3T3 A31 cells as well as transformed T24 and 3T3 SV40 cells. The antiproliferative effect toward HFL-1 cells was correlated with the