Merck
534226
Sigma-Aldrich
4'-(2-クロロアセチル)アセトアニリド
97%
別名:
4-(2-Chloroacetyl)acetanilide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COC6H4NHCOCH3
CAS番号:
分子量:
211.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
216-219 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)CCl
InChI
1S/C10H10ClNO2/c1-7(13)12-9-4-2-8(3-5-9)10(14)6-11/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
VMMDOCYDNRLESP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
534226-VAR:
534226-BULK:
534226-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)