Merck
531154
Sigma-Aldrich
ポリ(D,L-ラクチド--グリコリド)
average Mw 5,000-15,000, lactide:glycolide (50:50)
別名:
PLGA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C3H4O2]x[C2H2O2]y
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
原料比
lactide:glycolide (50:50)
分子量
average Mw 5,000-15,000
固有粘度
0.15-0.25 dL/g(lit.)
転移温度
Tg (DSC) 24 °C (onset)
SMILES記法
OCC(O)=O.CC(O)C(O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
生物活性剤の制御された放出、縫合や生体吸収性の移植可能なデバイス。
物理的形状
生体適合性、生物分解性ポリマ-。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
531154-BULK:
531154-1G:
531154-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Claus G Madsen et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 92, 1-7 (2015-02-11)
This study describes how protein release from polymer matrices correlate with simple measurements on the intrinsic viscosity of the polymer solutions used for casting the matrices and calculations of the solubility parameters of polymers and solvents used. Matrices of poly(dl-lactide-co-glycolide)