Merck
529443
Sigma-Aldrich
酸化コバルト(II)
99.99% trace metals basis
別名:
酸化第一コバルト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CoO
CAS番号:
分子量:
74.93
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Co]
InChI
1S/Co.O
InChI Key
IVMYJDGYRUAWML-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酸化コバルト(II)(CoO)は、酸素発生反応(OER)および光触媒水素発生(PHE)においてナノロッドの形で触媒材料として使用できます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529443-25G:4548173313115
529443-100G:
529443-VAR:
529443-10G:
529443-BULK:
529443-5G:4548173313122
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Engineering surface atomic structure of single-crystal cobalt (II) oxide nanorods for superior electrocatalysis
Ling T, et al.
Nature Communications, 7(1), 1-8 (2016)
Singlet oxygen-mediated selective C--H bond hydroperoxidation of ethereal hydrocarbons
Sagadevan A, et al.
Nature Communications, 8(1), 1-8 (2017)
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
超音波噴霧熱分解(USP)法は、スケーラブルで連続的であるという利点を持っており、多様な種類の材料合成において有効です。
すべて表示