Merck
528277
Sigma-Aldrich
4-Methoxyisophthalic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
196.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
258-263 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(cc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O5/c1-14-7-3-2-5(8(10)11)4-6(7)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
JIICYHFLIOGGHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Methoxyisophthalic acid can be prepared by employing the following as a starting material:
  • its dimethyl analog[1]
  • p-cresol[2]
  • 4-methoxy-m-xylene[3]
  • 3-methyl-4-methoxybenzyl chloride[4]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
528277-VAR:
528277-BULK:
528277-5G:
528277-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Some Normal and Alkamine Esters of 4-Methoxyisophthalic Acid.
Fosdick LS and Fancher OE.
Journal of the American Chemical Society, 63(5), 1277-1279 (1941)
Hydroxyphenylisopropylamines containing nuclear methyl groups.
Wenner W.
The Journal of Organic Chemistry, 16(3), 457-460 (1951)
Poly (Benzimidazole) synthesis by direct reaction of methoxyphthalic acids and tetramine.
Ueda M and Sugita H.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 27(8), 2815-2818 (1989)
Structure determination and synthesis of a plant growth inhibitor, 3-acetyl-6-methoxybenzaldehyde, found in the leaves of Encelia farinosa.
R GRAY et al.
Journal of the American Chemical Society, 70(3), 1249-1253 (1948-03-01)