Merck
527335
Sigma-Aldrich
PSS-Cyanopropyldimethylsilyloxy-Heptacyclopentyl substituted
別名:
(Cyanopropyldimethylsilyloxy)heptacyclopentylpentacyclooctasiloxane, Cyanopropyldimethylsilyloxy-POSS®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C41H75NO13Si9
CAS番号:
分子量:
1042.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
290 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si]12O[Si]3(O[Si](O1)(O[Si]45O[Si](O3)(O[Si](O4)(O[Si](O5)(C6CCCC6)C7CCCC7)C8CCCC8)C9CCCC9)C%10CCCC%10)O[Si](O2)(C%11CCCC%11)C%12CCCC%12
InChI
1S/C41H75NO13Si9/c1-56(2,34-18-17-33-42)43-62-46-58(37-23-7-8-24-37,38-25-9-10-26-38)47-64(55-62)51-60(40-29-13-14-30-40)48-59(39-27-11-12-28-39)44-57(35-19-3-4-20-35,36-21-5-6-22-36)45-63(49-59,50-60)53-61(52-62,54-64)41-31-15-16-32-41/h35-41H,3-32,34H2,1-2H3
InChI Key
MBLNWXMDCNMJIP-UHFFFAOYSA-N
法的情報
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
527335-BULK:
527335-1G:4548173165943
527335-5G:4548173165950
527335-VAR:
試験成績書(COA)