Merck
527157
Sigma-Aldrich
Bis(diethyl-D-tartrate glycolato)diboron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24B2O12
CAS番号:
分子量:
429.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
光学活性
[α]20/D +17°, c = 1 in chloroform
mp
40-47 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)[C@H]1OB(O[C@@H]1C(=O)OCC)B2O[C@@H]([C@H](O2)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H24B2O12/c1-5-23-13(19)9-10(14(20)24-6-2)28-17(27-9)18-29-11(15(21)25-7-3)12(30-18)16(22)26-8-4/h9-12H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
InChI Key
LJOXKUBPSYCAFX-BJDJZHNGSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
527157-1G:
527157-5G:
527157-BULK:
527157-VAR:
試験成績書(COA)