Merck
525359
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメトキシ)フェニルイソチオシアナート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3OC6H4NCS
CAS番号:
分子量:
219.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.541 (lit.)
bp
215-218 °C (lit.)
密度
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)N=C=S
InChI
1S/C8H4F3NOS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(2-4-7)12-5-14/h1-4H
InChI Key
JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
225.0 °F - closed cup
引火点(℃)
107.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
525359-VAR:
525359-5G:
525359-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Fazila Rizvi et al.
Scientific reports, 9(1), 6738-6738 (2019-05-03)
A library of thiosemicarbazide derivatives of isoniazid 3-27, was synthesized and evaluated for their anti-inflammatory and urease inhibition activities, by using in vitro bioassays. Among these compounds 9, 10, 12, 21, and 26 were identified as new derivatives. Prolonged use