Merck
524727
Sigma-Aldrich
4-Biphenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4ZnBr
CAS番号:
分子量:
298.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度
0.5 M in THF
bp
65 °C
密度
0.994 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Br[Zn]c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9.BrH.Zn/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;;/h1,3-10H;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
JCLWMQNHWLMWKC-UHFFFAOYSA-M
法的情報
Rieke® Metals, Inc.の製品です。
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-17.22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
524727-BULK:
524727-50ML:4548173165738
524727-VAR:
試験成績書(COA)