Merck
511226
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienylmolybdenum(I) tricarbonyl hydride
別名:
Tricarbonyl(cyclopentadienyl)hydridomolybdenum(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6MoO3
CAS番号:
分子量:
246.07
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
SMILES記法
[MoH].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
同等製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)