Merck
50705
Sigma-Aldrich
グリオキサル酸エチル 溶液
technical, ~50% in toluene
別名:
オキソ酢酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOCOOCH2CH3
CAS番号:
分子量:
102.09
Beilstein:
1209486
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
濃度
~50% in toluene
密度
1.03 g/mL at 20 °C
SMILES記法
CCOC(=O)C=O
注意
一部、重合しています;加熱すると解重合します。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50705-BULK:
50705-500ML:4548173164472
50705-6X500ML:4548173269511
50705-100ML:4548173164465