Merck
50642
Sigma-Aldrich
グリコール酸ニトリル 溶液
~55% in H2O
別名:
ヒドロキシアセトニトリル, ホルムアルデヒドシアノヒドリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2CN
CAS番号:
分子量:
57.05
Beilstein:
605328
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
含みます
~0.5% phosphoric acid as stabilizer
濃度
~55% in H2O
屈折率
n20/D 1.376
SMILES記法
OCC#N
InChI
1S/C2H3NO/c3-1-2-4/h4H,2H2
InChI Key
LTYRAPJYLUPLCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50642-250ML:4548173220123
50642-BULK:
50642-50ML:4548173220116
50642-VAR:
50642-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Acceleration of HCN oligomerization by formaldehyde and related compounds: implications for prebiotic syntheses.
A W Schwartz et al.
Journal of molecular evolution, 18(5), 351-353 (1982-01-01)
G Arrhenius et al.
The Journal of organic chemistry, 62(16), 5522-5525 (1997-08-08)
A study of glycolonitrile polymerization has led to the isolation and characterization of two 2,5-dihydro-4-aminooxazoles, 4 and 5. Previous reports have misassigned these structures as s-triazines or pyrimidines. X-ray diffraction analysis of crystals of 4 and an acetylated oxazole derivative
Shijun Wu et al.
Biotechnology and bioengineering, 99(3), 717-720 (2007-09-06)
A key step in a chemoenzymatic process for the production of high-purity glycolic acid (GLA) is the enzymatic conversion of glycolonitrile (GLN) to ammonium glycolate using a nitrilase derived from Acidovorax facilis 72W. Protein engineering and over-expression of this nitrilase
Evidence for the microsomal metabolism of glycolonitrile.
J J Freeman et al.
Biochemical pharmacology, 36(1), 184-187 (1987-01-01)
P Eyer et al.
Archives of toxicology, 59(4), 266-271 (1986-12-01)
HI 6 has been shown to be efficacious in soman intoxication of laboratory animals by reactivation of acetylcholinesterase. To assess possible risks involved in the administration of HI 6 its degradation products were analyzed at pH 2.0, 4.0, 7.4, and