Merck
499994
Sigma-Aldrich
3,4-(メチレンジオキシ)フェニルボロン酸
≥95%
別名:
1,3-ベンゾジオキソール-5-ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H7BO4
CAS番号:
分子量:
165.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
224-229 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H7BO4/c9-8(10)5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3,9-10H,4H2
InChI Key
CMHPUBKZZPSUIQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • グリオキシル酸、α-アミノホスホン酸、およびオルガニルボロン酸のペタシス反応
  • テトラヒドロイソキノリン融合イソオキサゾリジン骨格の合成のためのマンニッヒ型多成分アセンブリおよび1,3-双極子環化付加
  • ハロゲン化アリールおよびハロゲン化ヘテロアリールの鈴木-宮浦クロスカップリング
  • 官能化シンナムアルデヒド誘導体の合成のための酸化的Heck反応
  • クリニンの合成のための分子内Alder‐エン反応およびピクテ-スペングラー反応
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
499994-BULK:
499994-VAR:
499994-1G:
499994-5G:
試験成績書(COA)