Merck
498246
Sigma-Aldrich
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol
94%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5NOS
CAS番号:
分子量:
151.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
94%
mp
230-235 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccnc2ccsc12
InChI
1S/C7H5NOS/c9-6-1-3-8-5-2-4-10-7(5)6/h1-4H,(H,8,9)
InChI Key
AACVULYSNJAKEQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol is a thienopyridine derivative.
アプリケーション
Thieno[3,2-b]pyridin-7-ol may be used in the synthesis of 7-bromothieno[3,2-b]pyridine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
498246-VAR:
498246-BULK:
498246-1G:
498246-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
New di (hetero) arylethers and di (hetero) arylamines in the thieno [3,2-b] pyridine series: Synthesis, growth inhibitory activity on human tumor cell lines and non-tumor cells, effects on cell cycle and on programmed cell death.
Queiroz MJRP, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 69, 855-862 (2013)