Merck
496804
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene
98%
別名:
Benzyl 3-nitro-o-tolyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OC6H3(CH3)NO2
CAS番号:
分子量:
243.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13NO3/c1-11-13(15(16)17)8-5-9-14(11)18-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
PBSZHNXXFIYDBU-UHFFFAOYSA-N
詳細
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene may be used in the preparation of 1-[2-[2-(benzyloxy)-6-nitrophenyl]vinyl]pyrrolidine and 4-(benzyloxy)-1H-indole.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
496804-BULK:
496804-5G:
496804-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas EJ.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 10, 627-628 null