Merck
492930
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-15N monohydrate
98 atom % 15N
別名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-15N monohydrate, L-Leucine-15N, N-t-Boc derivative monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CH(15NH-Boc)CO2H · H2O
CAS番号:
分子量:
250.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
形状
solid
光学活性
[α]20/D −25°, c = 2 in acetic acid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
85-87 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
質量シフト
M+1
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.CC(C)C[C@H]([15NH]C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i12+1;
InChI Key
URQQEIOTRWJXBA-SFFPXEBQSA-N
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3