Merck
492477
Sigma-Aldrich
DL-Phenylalanine-3-13C
99 atom % 13C
別名:
DL-Phenylalanine-β-13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H513CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
266-267 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
NC([13CH2]c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6+1
InChI Key
COLNVLDHVKWLRT-PTQBSOBMSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
492477-250MG-PW:
492477-VAR:
492477-BULK:
492477-250MG:
試験成績書(COA)