Merck
491551
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoic acid-α-13C-2,3,5,6-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
別名:
4-Fluorobenzoic-carboxy-13C-2,3,5,6-d4-acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6D413CO2H
CAS番号:
分子量:
145.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % D
形状
solid
テクニック
bio NMR: suitable
mp
182-184 °C (lit.)
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1F)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,7+1
InChI Key
BBYDXOIZLAWGSL-YRTBNJHASA-N
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3