Merck
488321
Sigma-Aldrich
Butane-1-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH213CH3
CAS番号:
分子量:
59.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
蒸気密度
2.11 (vs air)
蒸気圧
51.6 psi ( 37.7 °C)
同位体純度
99 atom % 13C
自己発火温度
761 °F
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
CCC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
InChI Key
IJDNQMDRQITEOD-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
Sure/Pacシリンダー、1/4"雄型NPTバルブ付き
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
真鍮製ホ-スアダプタ-Z146811または真鍮製ミニガスレギュレ-タ-Z513539の使用を推奨します。
法的情報
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ホースバーブ
製品番号
詳細
価格
レギュレーター
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3