Merck
483567
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methylphenylboronic acid
≥95%
別名:
3-Methyl-4-fluorophenylboronic acid, 4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
153.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
212-217 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(ccc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
JCIJCHSRVPSOML-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Reactant for:
  • Preparation of lipophilic-tailed monocationic inhibitors of neuronal nitric oxide synthase
  • Stereoselective desymmetrizing rhodium-catalyzed allylic arylation
  • Solvent free catalytic C-H functionalization reactions
  • Homocoupling reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck reactions under air
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
483567-5G:
483567-25G:
483567-VAR:
483567-BULK:
試験成績書(COA)