Merck
483230
Sigma-Aldrich
臭化水銀(I)
≥99.9%
別名:
臭化第一水銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hg2Br2
CAS番号:
分子量:
560.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
≥99.9%
mp
445 °C (lit.)
密度
7.31 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Hg]