Merck
478997
Sigma-Aldrich
3-イソシアナト安息香酸メチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
OCNC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
177.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
35-38 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)c1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-3-2-4-8(5-7)10-6-11/h2-5H,1H3
InChI Key
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
詳細
Methyl 3-isocyanatobenzoate, also known as 3-(methoxycarbonyl)phenyl isocyanate, is an aryl isocyanate.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
478997-BULK:
478997-1G:
478997-5G:
478997-VAR:
478997-250MG:
試験成績書(COA)