Merck
478598
Sigma-Aldrich
2-クロロベンゼンスルホニルイソシアナート
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4SO2NCO
CAS番号:
分子量:
217.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
90%
不純物
10% 2-chlorobenzenesulfonyl chloride
屈折率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
密度
1.484 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccccc1S(=O)(=O)N=C=O
InChI
1S/C7H4ClNO3S/c8-6-3-1-2-4-7(6)13(11,12)9-5-10/h1-4H
InChI Key
LALCDSDHLXWTTL-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate is an aryl isocyanate that can be synthesized by the catalytic carbonylation of potassium N,2- dichlorobenzenesulfonamidate in acetonitrile. The C-acylation of nitrogen bearing heterocycles using 2-chlorobenzenesulfonyl isocyanate has been reported.
アプリケーション
2-Chlorobenzenesulfonyl isocyanate may be used in the synthesis of N-thiazolyl-N′-(2-chlorobenzenesulfonyl)urea derivatives and N-(2-chlorophenylsulfonyl)-N′-(4-methoxy-6-methyl-triazin-2-yl)urea.
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
478598-VAR:
478598-1G:
478598-250MG:
478598-5G:
478598-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thiazolecarboxylic acid derivatives. 1. N-substituted 2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylic acid derivatives.
Dovlatyan VV, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 40(1), 84-89 (2004)
C-Acylation of Electron-Rich Heterocycles by o-Chlorobenzenesulfonyl Isocyanate.
Nam NL, et al.
ChemInform, 27(35) (1996)
Catalytic carbonylation of potassium N,2-dichlorobenzenesulfonamidate to sulfonyl isocyanate.
Besenyei G, et al.
Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 62(2), 321-326 (1997)