Merck
47719
Sigma-Aldrich
N-ホルミルグリシン エチルエステル
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCONHCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
131.13
Beilstein:
1099378
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
n20/D 1.453
bp
267-269 °C (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCOC(=O)CNC=O
InChI
1S/C5H9NO3/c1-2-9-5(8)3-6-4-7/h4H,2-3H2,1H3,(H,6,7)
InChI Key
GMBCCEOJUWMBPF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
47719-50ML:
47719-INTR:
47719-10ML:
47719-BULK:
47719-VAR:
試験成績書(COA)